248M-9
Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ber-EP4, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (248M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (248M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (248M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (248M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (248M-98)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG1κ
Contrôle
colon carcinoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... EPCAM(4072)
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Contenu apparenté
Un bref aperçu de l'immunohistochimie (IHC) pour le diagnostic et de son importance en biologie médicale moderne. Apprenez-en davantage sur l'IHC et sur son rôle dans le diagnostic des cancers et la détection des maladies infectieuses.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.