21742
4-Nitrophenyl octanoate
≥90.0% (GC), liquid
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl caprylate, Caprylic acid 4-nitrophenyl ester, Octanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Nitrophenyl octanoate, ≥90.0% (GC)
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Densité
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
Clé InChI
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves