Key Documents
19429
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 250 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
250 μm std dev <6.5 μm
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves