14408
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
B-PABA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +55±3°, c = 0.5% in 0.1 M NaOH
Couleur
white to light yellow
Pf
295-297 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t12-,13-,15-/m0/s1
Clé InChI
PVMDAMXGKHIMSQ-YDHLFZDLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable