60349
Phosphate de potassium dibasic trihydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de di-potassium trihydrate, Hydrogénophosphate de dipotassium trihydrate, Phosphate de dipotassium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable