459747
Cyclopentane
reagent grade, 98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~2 (vs air)
Pression de vapeur
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
682 °F
Limite d'explosivité
8.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
50 °C (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Clé InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Ellagitannins and Related Compounds from Penthorum chinense.: Cyclopentane is employed in the extraction and chemical analysis of ellagitannins from Penthorum chinense, showcasing its utility in the isolation and study of natural products. The research emphasizes cyclopentane′s role in facilitating the discovery of bioactive compounds with potential pharmaceutical applications (Era M et al., 2019).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup