443816
1-Dodecanol
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
4 %
Impuretés
≤0.05% water
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Pf
22-26 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 1 g/L at 23 °C
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Monododecyl glyceryl ethers via etherification by reacting with glycerol in the presence of 10mol% of 1-bromododecane.
- ω- and (ω-1)-Hydroxy derivatives via hydroxylation reaction catalyzed by frog liver microsomes.
- Dodecanal via oxidation in the presence of sodium bromate and ruthenium catalyst.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup