419494
Osmium tetroxide
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
8.8 (vs air)
Pression de vapeur
7 mmHg ( 20 °C)
Description
identification passes test
Pureté
≥98.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Limpidité de la solution
passes test
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
39.5-41 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
methyl tert-butyl ether: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clé InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a tissue-staining contrast agent for staining tissues.
- Lactonization of alkenols to lactones by oxidation.
- Synthesis of the corresponding tetrols from 1,5-cycloocatdiene by bishydroxylation.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable