392545
Diatomaceous earth
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Taille des particules
150 mesh (<=12%, Tyler sieve retain)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following:
- Chitosan modified DE for the abstraction of humic acid from raw water.
- High purity solar grade silicon (SOG-Si).
- Porous silica ceramics.
- Diatomite-based composite with enhanced sorption characteristics.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable