243558
Potassium carbonate sesquihydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Forme
crystals or granules
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds (as SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insolubles
Perte
14.0-16.5% loss on heating
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may also be used as one of the reaction components in the preparation of:
- 1,2,3-triethylimidazolium
- 1,2,3-triethyl-4-methylimidazolium
- 2-ethyl-1,3,4-trimethylimidazolium
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable