220299
Iron(II) chloride tetrahydrate
ReagentPlus®, 98%
Synonyme(s) :
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 693 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash