15338
Lead(II) oxide
puriss. p.a., ≥99.0% (KT), yellow
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 0 °C)
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (KT)
Forme
powder
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
Couleur
yellow
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
Pf
886 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clé InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Lead(II) oxide is a crystalline solid, which can be prepared by decomposition of lead carbonate or by heating molten lead in the presence of air. It can be used in the synthesis of lead(II) ethanoate by reaction with ethanoic acid.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Kidney,Blood
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable