13479
Sodium thiosulfate pentahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Pureté
99.0-100.5% (USP, dry basis)
99.0-101.0% (EP)
Forme
crystalline
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Perte
32-37% loss on drying, 16 h (vacuum)
pH
6.0-8.4 (20 °C, 10%)
Traces d'anions
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤2000 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
Traces de cations
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.