13471
Sulfite de sodium
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, anhydrous, 95.0-100.0% (iodometric)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Pureté
95.0-100.0% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% thiosulfate (S2O3)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Se: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable