11625
Sodium tetraborate decahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.0-103.0%
Synonyme(s) :
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Pureté
99.0-103.0%
Forme
crystalline
Impuretés
carbonate and Bicarbonate, complies
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
Densité
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable