11213
Ammonium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503
Pureté
99-101%
Forme
powder or crystals
Impuretés
residual solvents, complies
tar like substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Clé InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a mineral fuel to prepare alumina-zirconia nano powders by sol-gel combustion.
- Precipitating agent in the synthesis of γ-Al2O3 sample (γ-Al2O3-1), that is used for the removal of fluoride from aqueous solution.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1