Key Documents
02856
Sigma-Aldrich
Éthanol
purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro Beilstein :
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Qualité
purum
absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1
Pureté
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
19 %
Technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
78 °C
Pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. Absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, is used in washing treatments to remove residual water and chloride ions.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
A highly-sensitive and rapid Surface Plasmon Resonance immunoassay procedure based on the covalent-orientated immobilization of antibodies.
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
Chandra Kumar Dixit et al.
Nature protocols, 6(4), 439-445 (2011-03-18)
This protocol describes an improved and optimized approach to develop rapid and high-sensitivity ELISAs by covalently immobilizing antibody on chemically modified polymeric surfaces. The method involves initial surface activation with KOH and an O(2) plasma, and then amine functionalization with
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)