Principaux documents
Z800546
Hellma® fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 109.004F-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
1500 μL
Longueur du trajet optique
10x4 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.