Y0001499
Nevirapine hemihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nevirapine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement