Y0001301
Norfloxacin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide 1-éthyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
norfloxacin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Clé InChI
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : inhibe la réplication de l′ADN bactérien
Spectre antimicrobien : bactéries Gram-négatif ; moins efficace contre les bactéries Gram-positif
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable