Y0000809
Sodium phenylbutyrate impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium phenylbutyrate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
30-32 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup