Y0000463
Vinorelbine tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Vinorelbine ditartrate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vinorelbine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1
Clé InChI
CILBMBUYJCWATM-NPJYPKOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable