Principaux documents
W243499
Sigma-Aldrich
Formiate d′éthyle
new
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l’acide formique
About This Item
Formule linéaire :
HCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro FEMA:
2434
Beilstein:
906769
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Numéro Flavis :
09.072
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Essai
≥95%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; rum; wine-like
Chaîne SMILES 
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup