SMB01363
5α-Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, α-THF, 5 alpha-Tetrahydrocortisol, ATHF, Allo-3a-tetrahydrocortisol, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,5α-Tetrahydrocortisol, Allopregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, Allotetrahydrocortisol, Kendall’s compound C, Reichstein’s substance C
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Composition
(3α,5α)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, ≤100%
Conditionnement
pkg of 25 mg
pkg of 5 mg
Couleur
white to beige
Pf
244.5 °C
Densité
1.205 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@@H]23
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
AODPIQQILQLWGS-FDSHTENPSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable