SMB01360
1-MethylpseudoUridine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-5-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, N1-Methylpseudouridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-12-2-4(9(16)11-10(12)17)8-7(15)6(14)5(3-13)18-8/h2,5-8,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
Clé InChI
UVBYMVOUBXYSFV-XUTVFYLZSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable