SMB00982
L-Leucyl-L-phenylalanine
Synonyme(s) :
N-L-Leucyl-L-phenylalanine, N-Leucyl-3-phenylalanine, N-Leucylphenylalanine, L-Leu-L-Phe, Leu-phe, Leucine phenylalanine dipeptide, Leucyl-phenylalanine, Leucylphenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
218—220 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-10(2)8-12(16)14(18)17-13(15(19)20)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9,16H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KFKWRHQBZQICHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable