S1250010
Stanozolol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17α-Methylandrostan-17β-ol-3-one, 17α-Methyldihydrotestosterone, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-one, 5α-Androstane-17α-methyl-17β-ol-3-one, Mestaline, Mestanolone, Methylandrostanolone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
stanozolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
WYZDXEKUWRCKOB-YDSAWKJFSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable