QC1166
Nutrients C/V Sample 1
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 mL
Fabricant/nom de marque
QCI-042-1
Concentration
100% in H2O
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable