PHR3529
Decanoic Acid
pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Decanoic Acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Poids mol.
calculated mol wt (172.26)
Conditionnement
pkg of 10 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
296.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
147 °C - closed cup