PHR3469
Amrinone Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
N-[1,6-Dihydro-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-yl]-2-hydroxypropanamide
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1034341
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable