PHR3132
Riluzole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethoxy)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1604348
Famille d'API
riluzole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Clé InChI
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F
Point d'éclair (°C)
81 °C