PHR2836
Amitriptyline Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Dibenzosuberone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. D1000000
traceable to USP 1029013
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
amitriptyline
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable