PHR2824
Acebutolol Related Compound A
Synonyme(s) :
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol hydrochloride Impurity C (PhEur), 2-Acetyl 4-butyramidophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000127
traceable to USP 1000612
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
acebutolol
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
120-126 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
Clé InChI
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable