PHR2733
Diglycine (glycylglycine)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-Glycylglycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1199308
Famille d'API
diglycine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable