PHR1968
Clarithromycin Impurity Q
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Clarithromycin N-oxide, 6-O-Methylerythromycin N-oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1134631
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H]([N+](C)([O-])C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO14/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(39(11,12)46)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Clé InChI
KDRPFIWYMNONLJ-KCBOHYOISA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable