PHR1548
Propyl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Propyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1576402
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
25 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
propyl acetate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
1.7 %, 37 °F
8 %
Conditionnement
ampule of 3x1.2 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.8 °C - closed cup