PHR1319
Trichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601827
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
86.7 °C (lit.)
Pf
−84.8 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup