PHR1267
Ethyl maltol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1266008
Famille d'API
ethyl maltol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
85-95 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Clé InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page