Principaux documents
PHL82921
Cevadine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H49NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
591.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C32H49NO9/c1-6-18(3)25(35)41-24-11-12-26(4)19-8-9-20-28(37)13-23(34)31(39)21(29(28,38)16-30(20,26)42-32(19,24)40)15-33-14-17(2)7-10-22(33)27(31,5)36/h6,17,19-24,34,36-40H,7-16H2,1-5H3/b18-6-/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-/m0/s1
Clé InChI
DBUCFOVFALNEOO-HWBIYQLFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable