Principaux documents
PHL80452
Fangchinoline
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-Limacine, 7-O-Demethyltetrandine, Frangchinoline, Limacine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H40N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
CN([C@@]1([H])CC(C=C2)=CC=C2OC3=C(OC)C=CC4=C3)CCC5=C1C=C(OC6=C([C@@](C4)([H])N(C)CC7)C7=CC(OC)=C6O)C(OC)=C5
InChI
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
Clé InChI
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable