P2155014
Plastic additive 14
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
44-47 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP1OCC2(CO1)COP(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC2
InChI
1S/C41H82O6P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42-48-44-37-41(38-45-48)39-46-49(47-40-41)43-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Clé InChI
PZRWFKGUFWPFID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable