NIST498
Unalloyed copper
NIST® SRM® 498, Cu V (solid)
Synonyme(s) :
Copper
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of rod
Fabricant/nom de marque
NIST®
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Iron (Fe), Lead (Pb), Nickel (Ni), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Tin (Sb), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Gold (Au), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Oxygenm (O), Sulfur (S), Silicon (Si), Calcium (Ca), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable