NIST1857
Tool steel
NIST® SRM® 1857, for abrasive wear standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 blocks
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable