Principaux documents
IRMM618
Rubidium-87Rb solution
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 87Rb
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
0.5 M in nitric acid
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Isotope abundance ratio
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM618
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable