I0460000
L-Isoleucine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
leucine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
288 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable