I0060012
Ifosfamide impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ifosfamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable