Principaux documents
F0385
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
EMEM, MEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
product name
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, without L-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable