ERMBF433C
Maize GMO Standard DAS-40278-9
1% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
ERMBF433C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3