ERMBF433B
Maize GMO Standard DAS-40278-9
0.5% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
About This Item
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
ERMBF433B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3