Principaux documents
EH0030003764BC
Embouts conducteurs jetables
BioControl, For use with Gemini, size 300 μL
Synonyme(s) :
Pointes de pipette robotisées, Pointes jetables ; Pointes de pipette
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.02
Taille:
300 μL
Conditionnement:
box of 960 tips
Fabricant/nom de marque:
BioControl Systems E-H0030-003-764*
Gemini®
Conditionnement
box of 960 tips
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems E-H0030-003-764*
Gemini®
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Taille
300 μL
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with Gemini (78000BC)
Température de stockage
room temp
Description générale
Ces pointes conductrices à usage unique sont spécialement conçues pour être utilisées avec les robots de manipulation de liquides. Elles peuvent contenir un volume de 300 μl et présentent des tolérances plus étroites que les pointes pour pipettes à main. Leur plus faible coefficient de variation (CV) et le fait qu'elles soient plus droites permettent d'accroître les performances de pipetage. Ces pointes conductrices à usage unique sont conditionnées pour permettre une facilité d'utilisation et elles sont facilement compatibles avec certains robots, ici l'automate Gemini®.
Application
Les pointes conductrices à usage unique utilisées avec l'automate Gemini® permettent l'automatisation des tests ELISA et d'autres dosages immunoenzymatiques à visée diagnostique.
Composants
Embouts conducteurs, 300 μl, 960
Informations légales
Gemini is a registered trademark of Stratec